Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno H-B™ Double-Safe™, rivestimento protettivo in PFA
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Descrizione
- Environmentally safe thermometers are PFA safety coated to keep liquid and glass contained in the event of breakage
- Lead-free, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
- Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
- Manufactured and tested by our USA quality team
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Tracciabile secondo gli standard NIST. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | NIST |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie |
| Tipo di immersione | Parziale |
| Include | Istruzioni in più lingue, dichiarazione di precisione |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 7,9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 200 mm |
| Materiale | Vetro |
| Riempimento termometro | Riempimento con liquido Enviro-Safe |
| Product Type | Termometro |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.