Learn More
Bochem™ Double Spatula, PTFE
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
185 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
45 mm
50 mm
55 mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
9 mm
11 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Double-ended.
- Flat end and round end.
- PTFE-coated.
Specifica
Specifica
| Product Type | Spatula |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 50 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 9 mm |
| Materiale | PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 185 mm |