Learn More
Bochem™ Double Spatula, PTFE
Codice prodotto. 10214081
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
185 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
45 mm
50 mm
55 mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
9 mm
11 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10214081
Marca: Bochem™ 3702
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Double-ended for versatility. Bochem™ Double Spatula, PTFE has flat and rounded ends and is coated with resistant PTFE.
  • Double-ended.
  • Flat end and round end.
  • PTFE-coated.
Specifica
Product Type Spatula
Lunghezza (sistema metrico) lama 55 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 11 mm
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm