Learn More
Bochem™ Double Spatula, PTFE
Double-ended for versatility. Bochem™ Double Spatula, PTFE has flat and rounded ends and is coated with resistant PTFE.
25.55€ - 26.15€
Specifica
Product Type Spatula
Materiale PTFE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) lama Larghezza (sistema metrico) lama Larghezza (sistema metrico) lama Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) lama Larghezza (sistema metrico) lama Larghezza (sistema metrico) lama Prezzo Quantità e disponibilità  
10214081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bochem™
3702
210 mm 55 mm 11 mm
26.15€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
10038300
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bochem™
3701
185 mm 50 mm 9 mm
25.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
10614681
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bochem™
3700
150 mm 45 mm 9 mm
25.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Descrizione
  • Double-ended.
  • Flat end and round end.
  • PTFE-coated.
Specifica
Specifica
Spatula
PTFE