Learn More
Chemsplash Double Stitched 24 in. Premium Mob Cap
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
20 confezioni
Descrizione
- 14 g Non-Woven Polypropylene
- Double Stitched
- Elasticated
- 24 in.
- One Size
Specifica
Specifica
| Product Type | Mob Cap |
| Size | 24 in. |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Senza lattice | Yes |
| Sterilità | Non-sterile |