Learn More
OHAUS™ Double Tier Platform Kit
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
32.4 x 25.4 cm
35.6 x 28 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
- Platforms can increase the amount of usable space for samples
- In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
- Tube racks and dimpled mats securely hold tubes in place
Specifica
Specifica
| Product Type | Double Tier Platform Kit |
| Materiale | Stainless Steel |
| Profondità (sistema imperiale) | 12.75 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 32.40 cm |
| Dimensioni (L x P) | 32.4 x 25.4 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32.40 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 10.00 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 25.40 cm |
| Descrizione | Double Tier Platform Kit Rocker SHRK04DG |