Learn More
Kartell™ Douche Can
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Kartell™ Douche Can is a tool for irrigation and is provided with a falt back and suspension tag.
- Provided with flat back
- Includes suspension tag
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Descrizione | Douche can or irrigator |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Cylindrical |
| Tipo | Douche Can |
| Diametro (sistema metrico) | 9.9 mm |