Learn More
Brady™ Dowel For SPC Sorbent Center
Codice prodotto. 10277834
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
43 cm
106 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10277834
Marca: Brady™ 813903
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For rolls up to 38 or 102 cm
  • For use with SPC Sorbent Center
  • Choose a Dowel of 43 or 106 cm
  • For rolls up to 38 or 102 cm for SPC Sorbent center
Specifica
Tipo SPC Kits
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rolls up to 102 cm
Quantità confezione 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 106 cm
Peso (sistema metrico) 998 g