Learn More
Doxapram hydrochloride hydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16468366
Marca: Medchem Express HYB0551A
MedChemExpress Doxapram hydrochloride hydrate inhibits TASK-1, TASK-3, TASK-1/TASK-3 heterodimeric channel function with EC50 of 410 nM, 37 μM, 9 μM, respectively.
Doxapram hydrochloride hydrate inhibits TASK-1, TASK-3, TASK-1/TASK-3 heterodimeric channel function with EC50 of 410 nM, 37 μM, 9 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Doxapram hydrochloride hydrate
CAS 7081-53-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H33ClN2O3
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 55 mg/mL (127.03 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (57.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC)CC(CCN2CCOCC2)C1(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.O
Molecular Weight (g/mol) 432.98
Peso formulazione 432.98
Percent Purity 99.55%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.