Learn More
DiscoverX Doxorubicin Hydrochloride
Codice prodotto. 17302439
Encompass
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 17302439
Marca: DiscoverX 921101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Doxorubicin Hydrochloride is an agonist for p53, and CDC25a degradation. Provided as 10mg of dry powder.
Doxorubicin HCl is an anthracycline antibiotic chemotherapy drug that inhibits topoisomerase II by induction of double-stranded DNA breaks. Inhibits nucleic acid synthesis by intercalating with DNA, and induces apoptosis via p53 tumor suppressor protein accumulation. Commonly used to treat leukemias and Hodgkin's lymphoma, as well as various other cancers. Provided as 10mg of dry powder.
Specifica
Quantità 10 mg