Learn More
Doxylamine succinate, 98%
Codice prodotto. 13535040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
5g
Codice prodotto. 13535040
Marca: Thermo Scientific Acros 449540050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 562-10-7 | C21H28N2O5 | 388.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 562-10-7
Formula molecolare C21H28N2O5
Molecular Weight (g/mol) 388.46
Numero MDL MFCD00056168
InChI Key KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo doxylamine succinate, decapryn, evigoa d, a-h injection, decapryn succinate, unisom, alsadorm, gittalun, mereprine
PubChem CID 11224
ChEBI CHEBI:82461
IUPAC Name butanedioic acid;N,N-dimethyl-2-(1-phenyl-1-pyridin-2-ylethoxy)ethanamine
SMILES OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Doxylamine succinate
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 388.46
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Doxylamine succinate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.