Learn More
Doxylamine succinate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458016
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16458016
Marca: Medchem Express HYA0069
MedChemExpress Doxylamine (succinate), a first generation antihistamine, is a histamine (H1) receptor antagonist. Doxylamine is also a local analgesic agent and effective hypnotic agent.
Doxylamine (succinate), a first generation antihistamine, is a histamine (H1) receptor antagonist. Doxylamine is also a local analgesic agent and effective hypnotic agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Doxylamine succinate
Forma fisica Solid
CAS 562-10-7
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.43 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (128.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC(O)=O.CC(C1=NC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OCCN(C)C
Molecular Weight (g/mol) 388.46
Peso formulazione 388.46
Percent Purity 99.52%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.