Learn More
Tocris Bioscience™ DPCPX
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Potent and selective A1 adenosine receptor antagonist, both in vitro and in vivo. Ki values are 3.9, 130, 50 and 4000 nM for human A1, A2A, A2B and A3 receptors respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DPCPX |
| CAS | 102146-07-6 |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C16H24N4O2 |
| Peso formulazione | 304.39 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 304.39 |