Learn More
Lovibond™ DPD 1 Buffer Solution
Codice prodotto. 13503890
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 13503890
Marca: Lovibond™ 471011
Lovibond™ DPD 1 Buffer Solution is a liquid reagent for easy drop application.
  • Precise liquid preparation
  • Easy dropwise application
  • Should be stored tightly sealed, and away from sunlight and high temperatures
  • Shelf life: Two years from production date, provided that the bottles are stored within the temperature range +6°C to +10°C
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Determination of free chlorine
Da utilizzare con (apparecchiatura) Photometer
Quantità 100 mL
Tipo DPD1 Buffer solution