Learn More
DPD 1 green reagent solution, Lovibond™
Descrizione
DPD 1 green reagent solution 6x15mL dropper bottle for approximatley 900 tests 0.02-4mg/L chlorine.
DPD 1 green reagent solution 6x15mL dropper bottle for approximatley 900 tests 0.02-4mg/L chlorine.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer Solution |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DPD 1 reagent solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulfuric acid, N, N-Diethyl-1, 4-benzoldiamin-sulfat (1:1)