Learn More
Novus Biologicals™ DPEP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Cancer, Cell Biology, Endocrinology |
| Bersaglio | DPEP2 |
| Sinonimo | dipeptidase 2, EC 3.4.13.19, MBD2 |
| Simbolo del gene | DPEP2 |