Learn More
DPEP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16466-1-AP-20UL
Codice prodotto. 16886094
  • 145.00€ / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Probable metalloprotease which hydrolyzes leukotriene D4 (LTD4) into leukotriene E4 (LTE4).
Specifica
Specifica
DPEP2
Polyclonal
Unconjugated
DPEP2
dipeptidase 2, DPEP2, MBD2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
291984, 319446, 64174
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5M872, Q8C255, Q9H4A9
Dpep2
DPEP2 Fusion Protein Ag9545
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse