Learn More
Thermo Scientific™ DpnI
Cut at Gm6A^TC sites with DpnI restriction enzyme, which performs best at 37°C in Tango buffer (Isoschizomers: MalI).
47.34€ - 195.00€
Specifica
Concentrazione 10 U/μL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10669500
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
ER1701
500 U
47.34€
500 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
10304240
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
ER1702
2,500 U
195.00€
2500 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
10140690
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
ER1705
1000 U
83.00€
1000 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Conventional restriction endonucleases are a large collection of high quality restriction enzymes, optimized to work in one of the buffers of the Five Buffer System. In addition, the universal Tango buffer is provided for convenience in double digestions. All of the enzymes exhibit 100% activity in the recommended buffer and reaction conditions. To ensure consistent performance, Thermo Scientific restriction enzyme reaction buffers contain premixed BSA, which enhances the stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA preparations.
Highlights
  • Superior quality -stringent quality control and industry leading manufacturing process
  • Convenient color-coded Five Buffer System
  • Includes universal Tango buffer for double-digestions
  • BSA premixed in reaction buffers
  • Wide selection of restriction endonuclease specificities
Specifica
Specifica
10 U/μL