Learn More
Novus Biologicals™ DPP3 Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18299921 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
18299921 0.1 mg 0.10mg
1 options
Codice prodotto. 18299921
Marca: Novus Biologicals™ NBL109995
The DPP3 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2346 and based on accession number NM_13443. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens dipeptidyl-peptidase 3 (DPP3), transcript variant 2, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
For Research Use Only