Learn More
Dräger™ 7000 Tube Opener
Codice prodotto. 10200383
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Detector Tube Systems
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10200383 Detector Tube Systems Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10200383 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6401200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.63€
    87.87€ / pezzi 1
    Risparmia 20.76€
    19% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
An accessory for detector tube systems.
  • Accessory for detector tube systems
  • For scoring and breaking tips off individual Draeger detector tubes
  • Glass tips safely stored for proper disposal
  • Aids in breaking tube ampoules
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Detector Tube Systems
Tipo 7000 Tube Opener