Learn More
Dräger™ Accessories for Portable Single Gas Detection Instruments
Codice prodotto. 13498299
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
2 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
13498299 2 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13498299 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8103525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.75€
    74.51€ / pezzi 1
    Risparmia 17.24€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
For use with single gas detection
Specifica
Tipo Replacement Sulfur Trioxide Filter
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.08 cm