Learn More
Dräger™ Alkaline Battery Holder for X-am™ 1000/2000/5000 Gas Monitors
Codice prodotto. 15112697
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
X-am 1000/2000/5000 Gas Detectors
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15112697 X-am 1000/2000/5000 Gas Detectors Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15112697 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8318703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.20€
    70.00€ / pezzi 1
    Risparmia 15.20€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Accessory for X-am 1000/2000/5000 Gas Detectors.
Accessory for X-am 1000/2000/5000 Gas Monitors.
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 3 x 1.5 x 0.5 in. (7.6 x 3.8 x 1.2cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) X-am 1000/2000/5000 Gas Detectors
Tipo Alkaline Battery Holder
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 1.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Tensione 110V
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 3.8 cm