Learn More
Dräger™ XXS Replacement Ammonia DragerSensor™
Codice prodotto. 15520713
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Pac 7000, X-am 5000 and X-am 5600 Multi-Gas Monitors
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15520713 Pac 7000, X-am 5000 and X-am 5600 Multi-Gas Monitors Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15520713 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6810888
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    931.88€
    733.25€ / pezzi 1
    Risparmia 198.63€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
For Pac 7000, X-am 5000 and X-am 5600 Multi-Gas Monitors.
  • Measuring Range: 0 to 300ppm
  • Resolution: 1ppm
Warranty
Un anno
Specifica
Limiti di rilevamento 0 to 300ppm
Componenti misurati Ammonia
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pac 7000, X-am 5000 and X-am 5600 Multi-Gas Monitors
Tipo Ammonia Replacement Sensor
Da utilizzare con (applicazione) Accurate detection of Ammonia