Learn More
Dräger™ Ammonia XS Replacement Sensor
Codice prodotto. 11342080
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0 to 200
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
11342080 0 to 200 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11342080 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6809145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1517.63€
    1195.54€ / pezzi 1
    Risparmia 322.09€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
For use with X-am 7000 Multi-Gas Monitor
  • Detection Range: 0-300ppm
  • Detects: NH3
Warranty
1 Year
Specifica
Componenti misurati Ammonia (XS)
Intervallo di umidità 10 to 90%
Intervallo di misurazione 0 to 200
Gamma di pressione 700 to 1300mbar
Risoluzione 1
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -40° to +50°C
Warranty 1 Year