Learn More
Dräger™ Butadiene (OV) XXS Replacement Sensor
Codice prodotto. 12607316
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Butadiene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Dimensione della confezione
12607316 Butadiene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12607316 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6811530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.83€
    759.04€ / pezzi 1
    Risparmia 204.79€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
XXS Replacement Sensor, for use with Pac 7000 and X-am 5000 multi-gas detectors.
  • Measuring range: 0 to 100 ppm
  • Resolution: 1 ppm
  • Butadiene (OV)
Specifica
Componenti misurati Butadiene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pac 7000, X-am 5000 Multigas Detectors
Tipo Replacement Sensor