Learn More
Dräger™ Carbon Monoxide (CO) XXS Replacement Sensor
Codice prodotto. 15318606
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Carbon Monoxide
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Dimensione della confezione
15318606 Carbon Monoxide Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15318606 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6810882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.15€
    425.73€ / pezzi 1
    Risparmia 117.42€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
XXS Replacement Sensor, for use with Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000 multi-gas detectors.
  • Measuring range: 0 to 2000 ppm
  • Resolution: 2 ppm
  • Warranty: 2 years
  • Carbon Monoxide (CO)
Specifica
Componenti misurati Carbon Monoxide
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000 Multigas Detectors
Tipo Replacement Sensor