Learn More
Dräger™ Carbon Monoxide/Hydrogen Sulfide (CO/H2S) XXS Replacement Sensor
Codice prodotto. 13467346
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Carbon Monoxide, Hydrogen Sulfide
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Dimensione della confezione
13467346 Carbon Monoxide, Hydrogen Sulfide Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13467346 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6811410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1123.58€
    771.91€ / pezzi 1
    Risparmia 351.67€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
XXS Replacement Sensor, for use with X-am 5000 multi-gas detectors.
  • Measuring range: 0 to 2000 ppm (CO); 0-200 ppm (H2S)
  • Resolution: 2 ppm (CO); 1 ppm (H2S)
  • Carbon Monoxide (CO); Hydrogen Sulfide (H2S)
Specifica
Componenti misurati Carbon Monoxide, Hydrogen Sulfide
Da utilizzare con (apparecchiatura) X-am 5000 Multigas Detector
Tipo Replacement Sensor