Learn More
Dräger™ Carbon Monoxide XS Replacement Sensor
Codice prodotto. 11342090
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0 to 2000
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
11342090 0 to 2000 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11342090 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6809105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    926.55€
    731.05€ / pezzi 1
    Risparmia 195.50€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
For use with X-am 7000 Multi-Gas Monitor
  • Detection Range: 0-2000ppm
  • Detects: CO
Warranty
3 Year
Specifica
Componenti misurati Carbon Monoxide (9XS)
Intervallo di umidità 10 to 90%
Intervallo di misurazione 0 to 2000
Gamma di pressione 700 to 1300mbar
Risoluzione 1
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +120°F
Temperature Range (Metric) -40° to +48.8°C
Warranty 3 Years