Learn More
Dräger™ Cat Ex 125 PR Combustible Gas Replacement Sensor
Codice prodotto. 12888310
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0 to 100%
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
12888310 0 to 100% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12888310 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6812950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    644.33€
    507.43€ / pezzi 1
    Risparmia 136.90€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
For use with portables
  • Detection Range: 0-100% LEL
Warranty
3 Year
Specifica
Intervallo di misurazione 0 to 100%
Risoluzione 1%
Tipi di sensore Catalytic
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +50°C