Learn More
Dräger™ Chlorine XS Replacement Sensor
Description
- Detection Range: 0-20ppm
- Detects: Cl2
Warranty
1 Year
Specifications
Specifications
| Componenti misurati | Chlorine (XS) |
| Intervallo di umidità | 10 to 90% |
| Intervallo di misurazione | 0 to 20 |
| Gamma di pressione | 700 to 1300mbar |
| Risoluzione | 0.01 |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -40°F to +120°F |
| Temperature Range (Metric) | -40° to +48.8°C |
| Warranty | 1 Year |