Learn More
Dräger™ CMS Chips: Acetic Acid
Codice prodotto. 12865023
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
2 to 50
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
12865023 2 to 50 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12865023 Supplier Dräger™ Supplier No. 6406330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.24€
    189.49€ / pezzi 1
    Risparmia 43.75€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifications
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Acetic Acid CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 2 to 50
Tempo di risposta 40 to 300 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C