Learn More
Dräger™ CMS Chips: Hydrogen Sulfide
Codice prodotto. 12394619
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.2 to 5
100 to 2500
2 to 50
20 to 500
Tempo di risposta:
20 to 200 sec.
30 to 240 sec.
40 to 450 sec.
40 to 500 sec.
Intervallo di umidità:
1 to 30mg/L
1 to 40mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tempo di risposta Intervallo di umidità Dimensione della confezione
12394619 20 to 500 30 to 240 sec. 1 to 40mg/L Pezzo
10138091 2 to 50 20 to 200 sec. 1 to 40mg/L Pezzo
12304629 100 to 2500 40 to 500 sec. 1 to 40mg/L Pezzo
12374619 0.2 to 5 40 to 450 sec. 1 to 30mg/L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12394619 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.43€
    191.29€ / pezzi 1
    Risparmia 45.14€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Suitable for 10 measurements of one gas.
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Hydrogen Sulphide CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 40mg/L
Intervallo di misurazione 20 to 500
Tempo di risposta 30 to 240 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C