Learn More
Dräger™ CMS Chips: Chlorine
Codice prodotto. 10076001
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.2 to 10
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10076001 0.2 to 10 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10076001 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.59€
    191.70€ / pezzi 1
    Risparmia 30.89€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 25-11-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Chlorine CMS Chip
Intervallo di umidità 5 to 12mg/L
Intervallo di misurazione 0.2 to 10
Tempo di risposta 30 to 400 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C