Learn More
Dräger™ CMS Chips: Carbon Monoxide
Descrizione
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Specifica
| Pressione dell'aria | 700 to 1100 hpa |
| Tipo | Carbon Monoxide CMS Chip |
| Intervallo di umidità | 1 to 50mg/L |
| Intervallo di misurazione | 5 to 150 |
| Tempo di risposta | 80 to 300 sec. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 40°C |