Learn More
Dräger™ CMS Chips: Ammonia
Codice prodotto. 12394599
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.2 to 5
10 to 150
2 to 50
Tempo di risposta:
100 to 600 sec.
15 to 140 sec.
15 to 50 sec.
Intervallo di umidità:
1 to 30mg/L
1 to 40mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tempo di risposta Intervallo di umidità Dimensione della confezione
12394599 0.2 to 5 100 to 600 sec. 1 to 30mg/L Pezzo
10426301 2 to 50 15 to 140 sec. 1 to 40mg/L Pezzo
10436301 10 to 150 15 to 50 sec. 1 to 40mg/L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12394599 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.57€
    260.16€ / pezzi 1
    Risparmia 60.41€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
 Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Ammonia CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 0.2 to 5
Tempo di risposta 100 to 600 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C