Learn More
Dräger™ CMS Chips: Benzene
Codice prodotto. 12344609
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.2 to 10
0.5 to 10
10 to 250
Tempo di risposta:
35 to 225 sec.
35 to 300 sec.
40 to 275 sec.
Intervallo di umidità:
1 to 30mg/L
1 to 40mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tempo di risposta Intervallo di umidità Dimensione della confezione
12344609 10 to 250 40 to 275 sec. 1 to 30mg/L Pezzo
10233972 0.5 to 10 35 to 225 sec. 1 to 40mg/L Pezzo
10709772 0.2 to 10 35 to 300 sec. 1 to 30mg/L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12344609 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.28€
    203.28€ / pezzi 1
    Risparmia 47.00€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
 Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Benzene CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 10 to 250
Tempo di risposta 40 to 275 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C