Learn More
Dräger™ CMS Chips: Carbon Dioxide
Codice prodotto. 10669285
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
1 to 20%
1000 to 25000
200 to 3000
Tempo di risposta:
12 to 120 sec.
25 to 140 sec.
60 to 260 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tempo di risposta unitSize
10669285 200 to 3000 60 to 260 sec. Pezzo
10573612 1000 to 25000 25 to 140 sec. Pezzo
12314143 1 to 20% 12 to 120 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10669285 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406190
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for 10 measurements of one gas
 Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Carbon Dioxide CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 200 to 3000
Tempo di risposta 60 to 260 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C