Learn More
Dräger™ CMS Chips: Hydrochloric Acid
Codice prodotto. 10513432
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
1 to 25
20 to 500
Tempo di risposta:
15 to 110 sec.
6 to 80 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tempo di risposta Dimensione della confezione
10513432 20 to 500 6 to 80 sec. Pezzo
10259801 1 to 25 15 to 110 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10513432 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.63€
    260.82€ / pezzi 1
    Risparmia 60.81€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Hydrochloric Acid CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 10mg/L
Intervallo di misurazione 20 to 500
Tempo di risposta 6 to 80 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C