Learn More
Dräger™ CMS Chips: Perchloroethylene
Description
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifications
Specifications
| Pressione dell'aria | 700 to 1100 hpa |
| Tipo | Perchloroethylene CMS Chip |
| Intervallo di umidità | 5 to 30mg/L |
| Intervallo di misurazione | 5 to 500 |
| Tempo di risposta | 40 to 330 sec. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 59°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 15° to 40°C |