Learn More
Dräger™ CMS Chips: Nitrogen Dioxide
Codice prodotto. 10641733
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.5 to 25
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10641733 0.5 to 25 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10641733 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.28€
    202.90€ / pezzi 1
    Risparmia 47.38€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 24-11-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Nitrogen Dioxide CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 0.5 to 25
Tempo di risposta 20 to 330 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C