Learn More
Dräger™ CMS Chips: Ozone
Codice prodotto. 10166004
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
25 to 1000
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10166004 25 to 1000 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10166004 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.31€
    273.53€ / pezzi 1
    Risparmia 42.78€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Ozone CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 25mg/L
Intervallo di misurazione 25 to 1000
Tempo di risposta 100 to 600 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C