Learn More
Dräger™ CMS Chips: Oxygen
Codice prodotto. 10786695
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
1 to 30%
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10786695 1 to 30% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10786695 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.18€
    321.80€ / pezzi 1
    Risparmia 74.38€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 24-11-2026
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Oxygen CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 40mg/L
Intervallo di misurazione 1 to 30%
Tempo di risposta 100 to 600 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 33.8°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 1°C to 40°C