Learn More
Dräger™ CMS Chips: Methylene Chloride
Codice prodotto. 12334629
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
20 to 400
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
12334629 20 to 400 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12334629 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.45€
    218.11€ / pezzi 1
    Risparmia 51.34€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Methylene Chloride CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 20 to 400
Tempo di risposta 180 to 600 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 10° to 40°C