Learn More
Dräger™ CMS Chips: Trichloroethylene
Codice prodotto. 10056001
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
5 to 100
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione unitSize
10056001 5 to 100 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10056001 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406320
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Trichloroethylen CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 5 to 100
Tempo di risposta 40 to 330 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C