Learn More
Dräger™ CMS Chips: Training Chip
Codice prodotto. 12384649
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di umidità:
1 to 40 mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di umidità Dimensione della confezione
12384649 1 to 40 mg/L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12384649 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.02€
    52.80€ / pezzi 1
    Risparmia 12.22€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Training Chip CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 40 mg/L
Tempo di risposta 30 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C