Learn More
Dräger™ CMS Chips: Phosphine
Codice prodotto. 12364639
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
1 to 25
20 to 500
200 to 5000
Tempo di risposta:
20 to 200 sec.
25 to 220 sec.
50 to 600 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tempo di risposta Dimensione della confezione
12364639 200 to 5000 20 to 200 sec. Pezzo
12344639 1 to 25 50 to 600 sec. Pezzo
12354639 20 to 500 25 to 220 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12364639 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.80€
    204.46€ / pezzi 1
    Risparmia 54.34€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Suitable for 10 measurements of one gas.
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Phosphine CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 200 to 5000
Tempo di risposta 20 to 200 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C