Learn More
Dräger™ CMS Chips: Xylene
Codice prodotto. 10682333
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
10 to 300
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10682333 10 to 300 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10682333 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.95€
    198.50€ / pezzi 1
    Risparmia 46.45€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo o-Xylene CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 10 to 300
Tempo di risposta 75 to 500 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C
Titolo del prodotto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.