Learn More
Dräger™ CMS Chips: MTBE
Codice prodotto. 12344629
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
10 to 200
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
12344629 10 to 200 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12344629 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.42€
    231.22€ / pezzi 1
    Risparmia 54.20€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo MTBE CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 10 to 200
Tempo di risposta 90 to 450 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 30°C