Learn More
Dräger™ CMS Chips: Nitrous Gases
Codice prodotto. 10158041
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.5 to 15
Tempo di risposta:
40 to 350 sec.
Intervallo di umidità:
1 to 40mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tempo di risposta Intervallo di umidità Dimensione della confezione
10158041 0.5 to 15 40 to 350 sec. 1 to 40mg/L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10158041 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.84€
    191.94€ / pezzi 1
    Risparmia 378.90€
    66% Sconto
Spedizione stimata: 24-11-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Nitrous Gases CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 40mg/L
Intervallo di misurazione 0.5 to 15
Tempo di risposta 40 to 350 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C