Learn More
Dräger™ CMS Chips: Petroleum Hydrocarbons
Codice prodotto. 12324639
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
100 to 3000
20 to 500
Tempo di risposta:
150 to 330 sec.
30 to 110 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tempo di risposta Dimensione della confezione
12324639 100 to 3000 30 to 110 sec. Pezzo
10446301 20 to 500 150 to 330 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12324639 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.41€
    200.56€ / pezzi 1
    Risparmia 51.85€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 24-11-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Petroleum Hydrocarbons CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 100 to 3000
Tempo di risposta 30 to 110 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C